Orders LinkContactUsLinkComponent
Microsampling tools
Microsampling tools
Dissecting forceps
Codice catalogo PERCN9302610
Nome del fornitore:   PerkinElmer
Microsampling tools
Codice catalogo PERCN9302610
Nome del fornitore:  PerkinElmer
Microsampling tools
Dissecting forceps
Price
SFr. 60.50
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This microsampling tool kit is suitable for FTIR microscopy.
Informazioni per l'ordine: Microsampling tool kit includes dissecting forceps, roller knife, straight micro probe, aluminum probe handle, pin vise.
Specifiche
  • Descrizione:
    Dissecting forceps
  • Seq:
    02