Interference check standards for ICP-OES
Soluzione di analiti B alternativa, 5% HNO₃, 100 mg/l: Al, As, B, Mo, Na, Sb, Se, Tl; 10 mg/l: Ca, Fe, Mg, Si, 1
Codice catalogo PERCN9300229
Nome del fornitore: PerkinElmer
Interference check standards for ICP-OES
Codice catalogo PERCN9300229
Nome del fornitore: PerkinElmer
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Matrice:5% HNO₃
- Conf:1
- Descrizione:Soluzione di analiti B alternativa
- Indice:100 mg/l: Al, As, B, Mo, Na, Sb, Se, Tl; 10 mg/l: Ca, Fe, Mg, Si