Interference check standards for ICP-OES
Soluzione di interferenti A alternativa, 5% HNO₃, 1000 mg/l: Cr, Cu, Mn,Ni, Ti, V, 1
Codice catalogo PERCN9300228
Nome del fornitore: PerkinElmer
Interference check standards for ICP-OES
Codice catalogo PERCN9300228
Nome del fornitore: PerkinElmer
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Matrice:5% HNO₃
- Conf:1
- Descrizione:Soluzione di interferenti A alternativa
- Indice:1000 mg/l: Cr, Cu, Mn,Ni, Ti, V