Interference check standards for ICP-OES
Soluzione di analiti B, 5% HNO₃, 100 mg/l: Cd, Ni, Zn; 60 mg/l: Sb; 50 mg/l: Ba, Be, Co, Cr, Cu, Mn, V; 20 mg/l: Ag; 10 mg/l: As, Tl; 5 mg/l: Pb, Se;, 1
Codice catalogo PERCN9300227
Nome del fornitore: PerkinElmer
Interference check standards for ICP-OES
Codice catalogo PERCN9300227
Nome del fornitore: PerkinElmer
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Matrice:5% HNO₃
- Conf:1
- Descrizione:Soluzione di analiti B
- Indice:100 mg/l: Cd, Ni, Zn; 60 mg/l: Sb; 50 mg/l: Ba, Be, Co, Cr, Cu, Mn, V; 20 mg/l: Ag; 10 mg/l: As, Tl; 5 mg/l: Pb, Se;