Interference check standards for ICP-OES
Soluzione di interferenti A, 5% HNO₃, 5000 mg/l: Al, Ca, Mg; 2000 mg/l: Fe, 1
Codice catalogo PERCN9300226
Nome del fornitore: PerkinElmer
Interference check standards for ICP-OES
Codice catalogo PERCN9300226
Nome del fornitore: PerkinElmer
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Matrice:5% HNO₃
- Conf:1
- Descrizione:Soluzione di interferenti A
- Indice:5000 mg/l: Al, Ca, Mg; 2000 mg/l: Fe