Interference check standards for ICP-OES
Standard 5 per controllo dell'interferenza, 5% HNO₃, 6000 mg/l: Ca; 5000 mg/l: Fe; 3000 mg/l: Mg; 1,200 mg/l: Al; 1000 mg/l: Na, 1
Codice catalogo PERCN9300208
Nome del fornitore: PerkinElmer
Interference check standards for ICP-OES
Codice catalogo PERCN9300208
Nome del fornitore: PerkinElmer
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Matrice:5% HNO₃
- Conf:1
- Descrizione:Standard 5 per controllo dell'interferenza
- Indice:6000 mg/l: Ca; 5000 mg/l: Fe; 3000 mg/l: Mg; 1,200 mg/l: Al; 1000 mg/l: Na