Headspace screw top vials
Headspace screw top vials with write-on patch and fill lines, 20,00 ml, 23×75,5 mm, Vetro, trasparente, No
Codice catalogo PERCN9306241
Nome del fornitore: PerkinElmer
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tappo incluso:No
- Ø×A:23×75,5 mm
- Capacità:20,00 ml
- Colore:trasparente
- Descrizione:Headspace screw top vials with write-on patch and fill lines
- Materiale:Vetro
- Seq:03