Blades
Lame per rasoio, bordo singolo, dorso/retro in alluminio, 100 lame a scatola, confezionate singolarmente, Acciaio al carbonio, 0,22 mm, 38,1×19 mm
Codice catalogo PERS94-0462
Nome del fornitore: PERSONNA MEDICAL
Vai a
Product Details & Documents
Single-use blades for a variety of applications.
Specifiche
- Descrizione:Lame per rasoio, bordo singolo, dorso/retro in alluminio, 100 lame a scatola, confezionate singolarmente
- L×L:38,1×19 mm
- Materiale:Acciaio al carbonio
- Seq:06
- Spessore:0,22 mm