Interference check standards for ICP-OES
Soluzione di analiti C, 2 mg/L: Ag, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg*, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn, 1
Catalog # PERCN9303831
Supplier: PerkinElmer
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
Specifications
- Conf:1
- Descrizione:Soluzione di analiti C
- Indice:2 mg/L: Ag, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg*, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn