Orders LinkContactUsLinkComponent
Interference check standards for ICP-OES
Interference check standards for ICP-OES
Soluzione 2 per controllo dell'interferenza, 2% HNO₃, 10 mg/l: Ag, As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Zn, 1
Catalog # PERCN9303830
Supplier:   PerkinElmer
Interference check standards for ICP-OES
Catalog # PERCN9303830
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Interference check standards for ICP-OES
Soluzione 2 per controllo dell'interferenza, 2% HNO₃, 10 mg/l: Ag, As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Zn, 1
CAS Number:  
Price
SFr. 344.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
Specifications
  • Matrice:
    2% HNO₃
  • Conf:
    1
  • Descrizione:
    Soluzione 2 per controllo dell'interferenza
  • Indice:
    10 mg/l: Ag, As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Zn