Interference check standards for ICP-OES
Soluzione 1 per controllo dell'interferenza, 10.000 mg/l: Cl; 2000 mg/l: C; 1000 mg/l: Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, S; 20 mg/l: Mo, Ti, 1
Codice catalogo PERCN9303828
Nome del fornitore: PerkinElmer
Interference check standards for ICP-OES
Codice catalogo PERCN9303828
Nome del fornitore: PerkinElmer
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Conf:1
- Descrizione:Soluzione 1 per controllo dell'interferenza
- Indice:10.000 mg/l: Cl; 2000 mg/l: C; 1000 mg/l: Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, S; 20 mg/l: Mo, Ti