Orders LinkContactUsLinkComponent
Autosampler probes
Autosampler probes
Corrosion resistant sampling probes, with screw fitting, 0,6 mm OD, AS-90/90A/90 Plus/91/93 Plus/S10 autosamplers
Codice catalogo PERCB3000055
Nome del fornitore:   PerkinElmer
Autosampler probes
Codice catalogo PERCB3000055
Nome del fornitore:  PerkinElmer
Autosampler probes
Corrosion resistant sampling probes, with screw fitting, 0,6 mm OD, AS-90/90A/90 Plus/91/93 Plus/S10 autosamplers
Price
SFr. 531.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Per:
    AS-90/90A/90 Plus/91/93 Plus/S10 autosamplers
  • Descrizione:
    Corrosion resistant sampling probes, with screw fitting, 0,6 mm OD
  • Seq:
    01