Accessories
Micro glass tube, 50 mm, 0,55 ml
Codice catalogo KRUEPRG-50-M
Nome del fornitore: A.KRÜSS Optronic
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Micro glass tube, 50 mm, 0,55 ml
- Seq:03