Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives
Objectives
Planacromatico A, Ph1, M27, N.A. di 0,25, WD di 4,5 mm, 10×
Codice catalogo ZEIS4210419910000
Nome del fornitore:   ZEISS
Objectives
Codice catalogo ZEIS4210419910000
Nome del fornitore:  ZEISS
Objectives
Objectives
Planacromatico A, Ph1, M27, N.A. di 0,25, WD di 4,5 mm, 10×
Price
SFr. 332.50
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Ingrandimento:
    10×
  • Descrizione:
    Planacromatico A, Ph1, M27, N.A. di 0,25, WD di 4,5 mm
  • Seq:
    06