Orders LinkContactUsLinkComponent
Multi-parameter meter (pH/conductivity/oxygen), handheld, SensoDirect 150
Multi-parameter meter (pH/conductivity/oxygen), handheld, SensoDirect 150
SensoDirect 150, set per pH/conducibilità/TDS/ossigeno, con elettrodo per pH, sensore di ossigeno, sonda per temperatura e conducibilità
Codice catalogo LOVI724200
Nome del fornitore:   Lovibond
Multi-parameter meter (pH/conductivity/oxygen), handheld, SensoDirect 150
Codice catalogo LOVI724200
Nome del fornitore:  Lovibond
Multi-parameter meter (pH/conductivity/oxygen), handheld, SensoDirect 150
Multi-parameter meter (pH/conductivity/oxygen), handheld, SensoDirect 150
SensoDirect 150, set per pH/conducibilità/TDS/ossigeno, con elettrodo per pH, sensore di ossigeno, sonda per temperatura e conducibilità
Price
SFr. 1’300.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The SensoDirect 150 is designed for multi purpose operation and measures pH/Redox, dissolved oxygen and conductivity/TDS.
  • Data logger function, results can be downloaded to a PC for further analysis
  • Automatic calibration + buffer recognition
  • Large LCD display, intuitive user interface, HOLD function
  • Flip out stand for bench top use
  • Rugged protective casing for field use and built-in electrode holder for safe storage
Typical applications include: Drinking water, cooling/boiler water, waste water, pool water, surface water, water treatment companies, industrial and governmental laboratories.
Delivery information: Supplied with batteries, pH electrode, temperature probe, pH buffer set 4,00 / 7,00, instruction manual, guarantee sheet and sturdy case.
The pH / Con set additionally includes a conductivity probe.
The pH / Oxi set additionally includes an oxygen sensor, electrolyte, and membrane heads.
The pH / Con / Oxi set additionally includes a conductivity probe, an oxygen sensor, electrolyte, and membrane heads.
Specifiche
  • Descrizione:
    SensoDirect 150, set per pH/conducibilità/TDS/ossigeno, con elettrodo per pH, sensore di ossigeno, sonda per temperatura e conducibilità
  • Seq:
    01
  • Precisione della conducibilità:
    ± 2 % F.S. + 1 digit
  • pH - risoluzione:
    0,01
  • Temperatura - compensazione:
    pH: automatico/manuale (da 0 a +100 °C)
  • Temperatura di riferimento della conducibilità:
    0 - 60 °C
  • Capacità della memoria:
    16000 set di dati
  • pH - range:
    0...14
  • Range di temperatura:
    0...+60 °C
  • Peso:
    0,39 kg (without protective covering)
  • Modello:
    SensoDirect 150
  • TDS - risoluzione:
    0 - 132 ppm
    132 - 1,320 ppm
    1,320 - 13,200 ppm
    13.200 - 132,000 ppm
  • Datalog - funzione di registrazione:
    Automatic or manual
  • OD concentrazione:
    0 - 20,0 mg/L
  • Uscite:
    RS232
  • mV - range:
    ±1999
  • TDS - accuratezza:
    ±2,0% +1 cifra
  • OD accuratezza:
    ±0,4 mg/l; ±0,7%
  • Risoluzione della temperatura:
    0,1 °C
  • OD - saturazione:
    0 - 100,0 %
  • Intervallo di conducibilità:
    0 - 200,0 µS / 0,2 - 2,000 mS / 2 - 20,00 mS / 20 - 200,00 mS
  • pH - calibrazione:
    Calibrazione a 3 punti: pH 7, pH 4 e pH 10
  • Risoluzione della conducibilità:
    0,1 µS (0 - 200,0 µS)
    0,001 mS (0,2 - 2,000 mS)
    0,01 mS (2 - 20,00 mS)
    0,1 mS (20 - 200,00 mS)
  • Cat. No.:
    LOVI724200
  • OD - risoluzione:
    0,1 % / 0,1 mg/L
  • mV - accuratezza:
    ±0,5% + 2 cifre
  • pH - accuratezza:
    ±0,02 + 2 cifre
  • Alimentazione:
    4 batterie AA da 1,5 V, batterie UM3 o adattatore da 9 V c.c.
  • Accuratezza della temperatura:
    ± 0,8 °C
  • L×P×A:
    76×38×203 mm
  • mV - risoluzione:
    1
  • Display:
    Ampio display LCD con regolazione del contrasto
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Elettrolita di ricambio per sensore di ossigeno
    Elettrolita di ricambio per sensore di ossigeno
    LOVI724470
    Log in per disponibilità
    1 * 50 mL - SFr. 30.30
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Alimentatore, 220/230 V c.a.
    Alimentatore, 220/230 V c.a.
    LOVI724540
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 52.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Membrana di ricambio per sensore di ossigeno
    Membrana di ricambio per sensore di ossigeno
    LOVI724460
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST - SFr. 49.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Custodia con espanso
    Custodia con espanso
    LOVI725050
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 85.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Sonda di temperatura PT1000, con cavo di circa 1,5 m
    Sonda di temperatura PT1000, con cavo di circa 1,5 m
    LOVI724420
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 71.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Sensore di ossigeno, con cavo di circa 4 m
    Sensore di ossigeno, con cavo di circa 4 m
    LOVI724410
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 284.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Sonda di conducibilità (Cond./TDS), con cavo di circa 1,2 m
    Sonda di conducibilità (Cond./TDS), con cavo di circa 1,2 m
    LOVI724400
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 117.00