Orders LinkContactUsLinkComponent
Labelling tapes
Labelling tapes
Labelling tapes, bianco, 25,0 mm
Codice catalogo SEMA0353
Nome del fornitore:   SEMADENI
Labelling tapes
Codice catalogo SEMA0353
Nome del fornitore:  SEMADENI
Labelling tapes
Labelling tapes
Labelling tapes, bianco, 25,0 mm
Price
SFr. 11.40
Log in per disponibilità
1 * 1 ROU
Product Details & Documents
Labeling tape for glass, plastic, porcelain or metal.
  • Tear resistant
  • Can be easily written on
  • Adhesive strength at low temperature
Length: 66,0 m
Different colours available.
Caution: Do not autoclave.
Specifiche
  • Larghezza:
    25,0 mm
  • Colore:
    bianco
  • Descrizione:
    Labelling tapes
  • Seq:
    04