Screw thread vials
20,00 ml, Flat bottom, 28×65 mm, Vetro, trasparente, No, Screw, 22-400
: DELTALAB
- Tappo incluso:No
- Dimensione tappo:22-400
- Ø×A:28×65 mm
- Capacità:20,00 ml
- Colore:trasparente
- Materiale:Vetro
- Seq:04
- Tipologia tappo:Screw
- Fondo:Flat bottom