Orders LinkContactUsLinkComponent
Buckets
naturale, 17 L, 330 mm, 315 mm
Codice catalogo HUEN942100
Nome del fornitore:   hünersdorff GmbH
Buckets
Codice catalogo HUEN942100
Nome del fornitore:  hünersdorff GmbH
Buckets
Buckets
naturale, 17 L, 330 mm, 315 mm
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
HDPE, translucent.
  • Spouted buckets for safe handling
  • Embossed scale and plastic handle
  • Food-safe
For industrial and laboratory applications.
Specifiche
  • Capacità:
    17 L
  • Colore:
    naturale
  • Altezza:
    315 mm
  • Seq:
    03
  • Ø:
    330 mm