Single channel pipettes, mechanical, fixed / variable volume, labopette®
200 µl, ±0,8 %, <0,3 %, Yellow, 1 - 200 µl
HIRS9475507
The reliable labopette® pipette features superior ergonomic characteristics, right down to the smallest detail. The entire working process is optimised to ensure non fatiguing work that places a minimum of stress on the joints.
- Volume configuration with digital locking feature
- With tip ejection and calibration option
- Tip seal and safety filter to prevent contamination
- Trigger grip ensures a firm but relaxed hold during pipetting
- Ergonomic design of the handle offers an equally firm, comfortable hold for large and small hands, right and left-handed users and hands with or without gloves
- Effective thermal insulation of the unit interior prevents hand heat penetrating into the interior of the unit
- Completely autoclavable without dismantling
: Supplied with calibration tool, pipette holder, individual serial number and calibration certificate.
- Volume:200 µl
- Seq:15
- Accuratezza:±0,8 %
- Imprecisione:<0,3 %
- Per puntali:Yellow, 1 - 200 µl
Accessories
- Descrizione
- HIRS9470010Filtri Safe-Cone, per labopette®; volume variabile 1000 - 5000 µl; volume fisso 2000/5000 µl1 * 50 ST - SFr. 72.80
- Descrizione
- HIRS9470013Filtri Safe-Cone, per labopette® a volume variabile 2 - 20/5 - 50 µl; volume fisso 20/25/50 µl1 * 50 ST - SFr. 72.80
- Descrizione
- HIRS9470011Filtri Safe-Cone, per labopette® electronic 10 - 500/50 - 1000/500 - 5000/50 - 1200 µl; volume variabile 100 - 1000 µl; volume fisso 250/500/1000 µl1 * 50 ST - SFr. 72.80
- Descrizione
- HIRS9470012Filtri Safe-Cone, per labopette® a volume variabile 10 - 100/20 - 200 µl; volume fisso 100/200 µl1 * 50 ST - SFr. 72.80
- Descrizione
- HIRS9980116Certificato di calibrazione DKD per labopette® a volume fisso 0,5 μl - 5 ml / labopettor1 * 1 ST - SFr. 102.00
- Descrizione
- HIRS9980118Certificato di calibrazione DKD per labopette® a 12 canali, 5 - 250 μl1 * 1 ST - SFr. 449.00
- Descrizione
- Descrizione
- VolumeColore puntalePer uso con
- VolumeColore puntalePer uso con
- HIRS94901021 - 200 µlGialloPipette Hirschmann Laborgeräte, Eppendorf®, Brand®, Gilson®1 * 1.000 ST - SFr. 28.10
- VolumeColore puntalePer uso con
- HIRS9490103100 - 1000 µlBluPipette Hirschmann Laborgeräte, Eppendorf®, Brand®, Gilson®1 * 1.000 ST - SFr. 31.20
- VolumeColore puntalePer uso con
- VolumeColore puntalePer uso con
- VolumeColore puntalePer uso con
- VolumeColore puntalePer uso con
- HIRS94902021 - 200 µlGialloPipette Hirschmann Laborgeräte, Eppendorf®, Brand®, Gilson®1 * 960 ST - SFr. 75.50
- VolumeColore puntalePer uso con
- VolumeColore puntalePer uso con
- VolumeColore puntalePer uso con
- Stile puntaPer uso con
- Stile puntaPer uso con
- Descrizione
- HIRS9470014Filtri Safe-Cone, per labopette® a volume fisso 10/20/25/250 µl; multicanale 5,0 - 50/50 - 300 µl; elettronica multicanale 25 - 250/5 - 100 µl1 * 50 ST - SFr. 72.80
- Descrizione
- HIRS9980115Certificato di calibrazione DKD per labopette® a volume variabile 0,5 μl - 5 ml / labopettor1 * 1 ST - SFr. 166.00
- Descrizione
- HIRS9980117Certificato di calibrazione DKD per labopette® a 8 canali, 0,5 - 250 μl1 * 1 ST - SFr. 413.00