Blanking nuts
fit port size 1½" NPT
COWIPC702.150
: COWIE
PTFE, white.
- Chemically inert
- Reduce contamination and simplify cleaning
- Non-scratch
NPT blanking nuts/plugs are used to seal unused ports. To assemble simply screw the NPT blanking nut into a corresponding NPT port of the reactor lid.
- Descrizione:fit port size 1½" NPT
- Seq:05
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.