Orders LinkContactUsLinkComponent
Rod baffles
Rod baffles
Rod baffles, 35×22×250 mm, 16 mm, 200 mm, 450 mm
Codice catalogo COWIPC708.016.200
Nome del fornitore:   COWIE
Rod baffles
Codice catalogo COWIPC708.016.200
Nome del fornitore:  COWIE
Rod baffles
Rod baffles
Rod baffles, 35×22×250 mm, 16 mm, 200 mm, 450 mm
Price
SFr. 223.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Rod baffles featuring a stainless steel core fully encapsulated in PTFE.
  • Used to increase agitation and to promote thorough mixing
  • Chemical resistant and non-contaminating
  • For assembly with corresponding compression fitting
Specifiche
  • Descrizione:
    Rod baffles, 35×22×250 mm
  • Lunghezza:
    450 mm
  • Seq:
    08
  • Ø corpo:
    16 mm
  • lunghezza asta:
    200 mm