Orders LinkContactUsLinkComponent
Rod baffles
Rod baffles
Rod baffles, 20×15×200 mm, 12 mm, 200 mm, 400 mm
Codice catalogo COWIPC708.012.200
Nome del fornitore:   COWIE
Rod baffles
Codice catalogo COWIPC708.012.200
Nome del fornitore:  COWIE
Rod baffles
Rod baffles
Rod baffles, 20×15×200 mm, 12 mm, 200 mm, 400 mm
Price
SFr. 155.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Rod baffles featuring a stainless steel core fully encapsulated in PTFE.
  • Used to increase agitation and to promote thorough mixing
  • Chemical resistant and non-contaminating
  • For assembly with corresponding compression fitting
Specifiche
  • Descrizione:
    Rod baffles, 20×15×200 mm
  • Lunghezza:
    400 mm
  • Seq:
    05
  • Ø corpo:
    12 mm
  • lunghezza asta:
    200 mm
  • Cat. No.:
    COWIPC708.012.200