Calibration weight sets, class E2, Proof Line
1 g - 200 g, Without certificate
Codice catalogo SARBYCS31-522-AC00
Nome del fornitore: Sartorius Balances
Calibration weight sets, class E2, Proof Line
Codice catalogo SARBYCS31-522-AC00
Nome del fornitore: Sartorius Balances
Vai a
Product Details & Documents
These class E2 weight sets include aluminium (1 to 5 mg) or nickel silver (10 to 500 mg) or stainless steel (1 g and higher) weights.
Specifiche
- Peso set:1 g - 200 g
- Seq:03
- Tipo:Without certificate
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.