Spatulas
240 mm, 30 mm, bianco
Codice catalogo COWI043.240
Nome del fornitore: COWIE
Vai a
Product Details & Documents
Double-ended spatula/scraper combination made of PTFE, with fine chamfered ends.
Documents
COWI043.240_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Colore:bianco
- Lunghezza:240 mm
- Larghezza lama:30 mm