Orders LinkContactUsLinkComponent
Criobox
Criobox
9×9, Custodie di 50 mm di altezza, —, 30 mm, 13 mm, - mm
Codice catalogo 479-0714
Nome del fornitore:   TENAK
Criobox
Codice catalogo 479-0714
Nome del fornitore:  TENAK
Criobox
Criobox
9×9, Custodie di 50 mm di altezza, —, 30 mm, 13 mm, - mm
Price
SFr. 2.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Cartonfibra/cartone resistente alle temperature criogeniche.
  • Idrorepellenti per garantire una maggiore durata
  • Varie combinazioni possibili con divisori diversi (da ordinare separatamente)
  • Disponibili in altezze e colori diversi
Per lo stoccaggio di provette per criogenia a basse temperature.
* Altezza interna.
Specifiche
  • Scomparti:
    9×9
  • Per:
    Custodie di 50 mm di altezza
  • per Ø provette:
    13 mm
  • Esterno L×P×A:
    - mm
  • Colore:
  • Altezza:
    30 mm
  • Seq:
    23
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..