Criobox
-, -, rosso, - mm, - mm, 136×136×50 mm
Codice catalogo 479-0700
Nome del fornitore: TENAK
Vai a
Product Details & Documents
Cartonfibra/cartone resistente alle temperature criogeniche.
- Idrorepellenti per garantire una maggiore durata
- Varie combinazioni possibili con divisori diversi (da ordinare separatamente)
- Disponibili in altezze e colori diversi
Per lo stoccaggio di provette per criogenia a basse temperature.
* Altezza interna.
Specifiche
- Scomparti:-
- Per:-
- per Ø provette:- mm
- Esterno L×P×A:136×136×50 mm
- Colore:rosso
- Altezza:- mm
- Seq:07