Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, low form | Avantor
Beakers, low form
2000 ml, 180 mm, 125 mm
Codice catalogo NICK207A
Nome del fornitore:   NICKEL ELECTRO
Beakers, low form
Codice catalogo NICK207A
Nome del fornitore:  NICKEL ELECTRO
Beakers, low form
Beakers, low form
2000 ml, 180 mm, 125 mm
Price
175.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel, rust-proof, with spout.
  • Buona resistenza chimica
  • Eccellente resistenza al calore
  • Superfici lisce per una pulizia facile e veloce
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.
Specifiche
  • Ø est:
    125 mm
  • Capacità:
    2000 ml
  • Altezza:
    180 mm
  • Seq:
    08
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.