Contacellule, Neubauer
Contacellule, Neubauer, 0,02 mm
Codice catalogo 630-2528
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
Area totale del reticolo: 9,0 mm².
- Conteggio degli eritrociti corrispondente al metodo Thoma
- Conteggio dei leucociti in cinque quadrati da 1 mm² ciascuno
- Nove quadrati da 1 mm² corrispondenti al reticolo Neubauer
Quadrato centrale di 1 mm² contenente (per via delle linee intermedie ravvicinate) 25 quadrati con 16 mini-quadrati di 0,05×0,05 mm.
Specifiche
- Profondità della camera:0,02 mm
- Descrizione:Contacellule, Neubauer
- Seq:003