Latex gloves
8 - 9, naturale
GMEQOJM022
Disposable gloves for personal protection.
- Non sterile, smooth finish
- Micro-powdered
- Supplied in convenient dispenser boxes
- Dimensione del guanto:8 - 9
- Colore:naturale
- Seq:05
- Monouso/riutilizzabile:monouso
- Talcati/non talcati:Talcati
- Cat. No.:GMEQOJM022
- Ambidestro/mano specifico:ambidestro
- Lattice/senza lattice:Lattice
- Finitura:Smooth
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..