Disposable cannulas
Disposable cannulas, G18, rosa, 100 mm, +, 1,2×100 mm
Codice catalogo EHRS15885691
Nome del fornitore: EHRHARDT SOEHNE
Vai a
Product Details & Documents
Disposable cannulas.
- Pyrogen-free, not toxic
- With lancet cut
- EO-sterilisation
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Ø×L:1,2×100 mm
- Gauge:G18
- Sterili:+
- Colore:rosa
- Descrizione:Disposable cannulas
- Lunghezza:100 mm
- Seq:22