Objectives
Planacromatico per epifluorescenza EC, M27, N.A. di 0,8, WD di 1,0 mm, 100×
ZEIS4220909901000
: ZEISS
- Ingrandimento:100×
- Descrizione:Planacromatico per epifluorescenza EC, M27, N.A. di 0,8, WD di 1,0 mm
- Seq:28
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals