Accessories for pH electrodes
Cavo adattatore, 1,5 m, per il collegamento di un elettrodo SenTix® combinato con testa a spina S7 a uno strumento MultiLine®
Codice catalogo 662-1863
Nome del fornitore: WTW
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSensors for Field and Laboratory.pdf
Ulteriori dettagli sul prodotto
Specifiche
- Descrizione:Cavo adattatore, 1,5 m, per il collegamento di un elettrodo SenTix® combinato con testa a spina S7 a uno strumento MultiLine®
- Seq:01