Elettrodi per pH, Sentix® IDS
Elettrodo IDS pH Sentix® 940, Sentix® 940, 0,000 - 14,000 (±0,004), 0...+80 °C, Plastica, Gel, Fibre, 12×120 mm, cavo 1,5 m
Codice catalogo 662-1249
Nome del fornitore: WTW
Vai a
Product Details & Documents
Sensore con tecnologia migliorata e di alta qualità combinato con i componenti elettronici di misurazione più moderni.
- Intelligente: gli elettrodi vengono riconosciuti automaticamente dallo strumento; ciascun sensore viene identificato in maniera precisa
- Digitale: i segnali di misurazione vengono elaborati in formato digitale, offrendo dati estremamente accurati
- Parametro di riferimento per integrità della misurazione delle celle tramite QSC (Quality Sensor Control, controllo di qualità del sensore)
- Gli elettrodi IDS memorizzano il numero di serie e i dati di calibrazione
Ø×L: 12×120 mm
: Cavo disponibile in diverse lunghezze.
Specifiche
- Connettore:cavo 1,5 m
- Ø×L:12×120 mm
- Tipo:Sentix® 940
- Descrizione:Elettrodo IDS pH Sentix® 940
- Materiale:Plastica
- Seq:01
- Diafr.:Fibre
- Elettrolita:Gel
- Temperatura:0...+80 °C
- pH:0,000 - 14,000 (±0,004)