Bottiglioni, Biotainer®, Nalgene®
20 l, con manico, confezione singola, 255 mm, 37 mm, 494 mm, 48 mm
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Bottiglioni, Biotainer®, Nalgene®
Codice catalogo 391-7104
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
PC, clear, with white screw cap.
- Silicone-lined polypropylene screw cap
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Reduce the risk of carry-over contamination and eliminate the cost of cleaning, sterilizing and associated validations. Use sterile, ready-to-use Biotainer™ Carboys, designed specifically for pharmaceutical and biological manufacturers. Excellent for freezing applications.
Specifiche
- Ø est:255 mm
- Filettatura:48 mm
- Tipo:con manico, confezione singola
- Capacità:20 l
- Altezza:494 mm
- Ø interno collo:37 mm
- Cat. No.:391-7104
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement