Capillary tubes
75 mm, 1,2 mm, 0,69 mm
Codice catalogo HILG1409255
Nome del fornitore: HILGENBERG
Vai a
Product Details & Documents
Borosilicate glass, ends cut, with filament.
Specifiche
- Ø est:1,2 mm
- Ø int.:0,69 mm
- Lunghezza:75 mm
- Seq:05
Borosilicate glass, ends cut, with filament.