Capillary tubes
75 mm, 2 mm, 1,4 mm
Codice catalogo HILG1405059
Nome del fornitore: HILGENBERG
Vai a
Product Details & Documents
Borosilicate glass, ends cut, with filament.
Specifiche
- Ø est:2 mm
- Ø int.:1,4 mm
- Lunghezza:75 mm
- Seq:03
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..