Capillary tubes
75 mm, 2 mm, 1 mm
Codice catalogo HILG1405020
Nome del fornitore: HILGENBERG
Vai a
Product Details & Documents
Borosilicate glass, ends cut, with filament.
Specifiche
- Ø est:2 mm
- Ø int.:1 mm
- Lunghezza:75 mm
- Seq:02