Orders LinkContactUsLinkComponent
Contact plates
Contact plates
Protect, BP/EP/JP/USP, 10
Codice catalogo OXOIPO0678D
Nome del fornitore:   THERMO FISHER DIAGNOSTICS
Contact plates
Codice catalogo OXOIPO0678D
Nome del fornitore:  THERMO FISHER DIAGNOSTICS
Numero CAS:  
Contact plates
Protect, BP/EP/JP/USP, 10
Numero CAS:  
Price
SFr. 31.70
Log in per disponibilità
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    10
  • Standard:
    BP/EP/JP/USP
  • Descrizione:
    Protect