Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Provette per centrifuga

Provette per centrifuga

16 ml, 18×120 mm
Codice catalogo 525-0476
Nome del fornitore:   KARTELL
Provette per centrifuga
Codice catalogo 525-0476
Nome del fornitore:  KARTELL
Provette per centrifuga
Provette per centrifuga

16 ml, 18×120 mm

Price
218.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 500 ST
Product Details & Documents

Polipropilene, fondo conico, autoclavabili.

  • Perfettamente traslucide, straordinaria resistenza agli agenti chimici
  • Resistenza termica fino a 120 °C

Documents

Specifiche
  • Ø×L:
    18×120 mm
  • Capacità:
    16 ml
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..