Provette per centrifuga
13 ml, 16×108 mm
Codice catalogo 525-0475
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
Polipropilene, fondo conico, autoclavabili.
- Perfettamente traslucide, straordinaria resistenza agli agenti chimici
- Resistenza termica fino a 120 °C
Documents
KART2300_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Ø×L:16×108 mm
- Capacità:13 ml