Orders LinkContactUsLinkComponent
Single channel pipettes, variable volume
Single channel pipettes, variable volume
0,2 - 1 ml
Codice catalogo HACHBBP078
Nome del fornitore:   Hach
Single channel pipettes, variable volume
Codice catalogo HACHBBP078
Nome del fornitore:  Hach
Single channel pipettes, variable volume
Single channel pipettes, variable volume
0,2 - 1 ml
Price
SFr. 898.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These piston pipettes are handy, general-purpose microliter pipettes for transferring exact volumes of liquid. They operate on the principle of air expulsion, making use of disposable tips. The volume that is to be pipetted is shown in a clearly visible display on the pipette handle.
  • Fitted with mechanical tip ejector system to prevent possible contamination
  • Pipette is operated by means of the push button at the end of the handle
  • Factory calibrated; no recalibration is needed for routine use
Specifiche
  • Volume:
    0,2 - 1 ml
  • Seq:
    01
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Volume
    Per uso con
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • HACHLYW788
    200 - 1000 µl
    Single channel pipettes BBP078 (0,2 - 1 ml) and BBP163 (1 ml)
    1000 per pack
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST - SFr. 709.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Volume
    Per uso con
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • HACHBBP079
    200 - 1000 µl
    Single channel pipettes BBP078 and BBP163 (0,2 - 1 ml)
    100 per pack
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST - SFr. 89.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Volume
    Per uso con
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • HACHBBP072
    1000 - 5000 µl
    Pipette tips (1 - 5 ml) for BBP065, BBP164 and BBP087
    100 per pack
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST - SFr. 136.00