Sieves
Stainless steel sieve, 4,00 mm, Setaccio MF 4.0
Codice catalogo IKAA2939600
Nome del fornitore: IKA
Vai a
Product Details & Documents
Interchangeable sieve for insertion into the grinding heads ensures maximum particle size filtering.
Documents
Specifiche
- Tipo:Setaccio MF 4.0
- Descrizione:Stainless steel sieve, 4,00 mm
- Seq:11