Extraction unit E-812/E-816
Extraction Units E-816 SOX, E-812, 190 ml, 1200 W
Codice catalogo BUCH049111
Nome del fornitore: BUCHI
Vai a
Product Details & Documents
Soxhlet extraction for exhaustive total fat extraction with preceding hydrolysis
- Run six samples simultaneously with E-816 model
- Reduced solvent consumption and lower running costs
- High speed heating with ceramic plates and individual heating zones
Specifiche
- Contenuto estrattore:190 ml
- Tipo:E-812
- Descrizione:Extraction Units E-816 SOX
- Prestazioni:1200 W
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Beaker Soxhlet / ECE, 80 mm, 130 ml
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Paper thimbles, 25×100 mm
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Condenser