Burette digitali, Titrette®
Volume variabile.
- Buretta leggera e flessibile, compatta ed estremamente accurata (titolazione precisa con limiti di errore di classe A)
- Funzionamento regolare con ampie e comode manopole per una titolazione sensibile e precisa alla goccia
- Quattro funzioni aggiuntive per semplificare il lavoro: regolazione con Easy Calibration, pianificazione della calibrazione per salvare una data per la calibrazione successiva, risparmio energetico con spegnimento automatico, modifica delle cifre decimali
- Facile da smontare: pulizia, manutenzione e sostituzione dei componenti
- Interfaccia PC (opzionale) per la trasmissione dei dati direttamente sul PC, eliminando errori di trasmissione durante la trascrizione dei dati principali, per soddisfare un importante requisito di GLP
Per titolazione rapida e affidabile con la massima precisione, anche in ambienti ristretti, senza collegamento all'alimentazione.
Titrette® dispone di un sistema di misurazione innovativo per soddisfare anche i requisiti DIN EN ISO 385 più rigorosi (limiti di errore correlati al volume nominale) per le burette di vetro di Classe A.
Delivery information: Buretta per flaconi Titrette®, con certificazione di conformità, fornita con certificato di prestazione, tubo di riempimento telescopico (170 - 330 mm), tubo di ricircolo, due microbatterie (AAA/UM4/LR03), tre adattatori per flaconi in PP (GL 45/32, GL 45/S 40 e GL 32/NS 29/32), due finestre di ispezione con schermo colorato di protezione dalla luce, manuale d'istruzioni. Ulteriori articoli forniti durante l'ordinazione di Titrette® con interfaccia PC: cavo connettore (Sub-D a 9 pin) e un CD con software driver, protocollo di comunicazione, applicazione di esempio e manuale d'istruzioni speciale.
Documents
- Capacità:25 ml
- Seq:07
- Accuratezza:±0,06 %
- Divisione:0,002 ml
- Imprecisione:<0,02 %
- Cat. No.:613-3840
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto|Imballi sostenibili
- Certificazione ambientale:ISO 14001 and ISO 50001
Accessories
- Descrizione
- 613-1766Provetta di titolazione con tappo a vite e valvola di scarico e ricircolo integrata1 * 1 ST - SFr. 68.30
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- 613-37422 set di finestre di ispezione, incolore e ambrata per la protezione dei liquidi fotosensibili1 * 1 ST - SFr. 16.50
- Descrizione
- Descrizione