Compact automatic burettes, Schellbach stripe, SILBERBRAND
50 ml, 0,1 ml, 730 mm, 0,10 ± ml
Codice catalogo BRND23811
Nome del fornitore: Brand
Compact automatic burettes, Schellbach stripe, SILBERBRAND
Codice catalogo BRND23811
Nome del fornitore: Brand
Vai a
Product Details & Documents
AR® glass, class B.
- Calibrated to deliver 'TD, Ex'
- Schellbach stripe, reduced distance between subdivision marks
- Detachable PTFE stopcock
Error limits according to class B, DIN EN ISO 385.
Ordering information: Please order supports and burette clamps separately.
Delivery information: Supplied as burette tube, stopcock with precision tip, filling tube (PVC) and 1000 ml PE bottle with base.
Documents
Brand Volumetric Measurement in the Laboratory
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Capacità:50 ml
- Lunghezza:730 mm
- Divisione:0,1 ml
- Tolleranza:0,10 ± ml
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoCapacitàDisponibilitàPrice
- Flacone serbatoio, in LDPE, GL 28
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoCapacitàDisponibilitàPrice
- Basi per flaconi
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoCapacitàDisponibilitàPrice
- Basi per flaconi
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Rubinetto di ricambio per buretta, in PTFE
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Punta di ricambio per buretta, vetro borosilicato incolore 3.3, per burette compatte e burette compatte automatiche da 10 mlPunta di ricambio per buretta, vetro borosilicato incolore 3.3, per burette compatte e burette compatte automatiche da 10 mlBRND11510Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 7.80
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Punta di ricambio per buretta, vetro borosilicato incolore 3.3, per burette compatte e burette compatte automatiche da 25 mlPunta di ricambio per buretta, vetro borosilicato incolore 3.3, per burette compatte e burette compatte automatiche da 25 mlBRND11511Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 7.80
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Punta di ricambio per buretta, vetro borosilicato incolore 3.3, per burette compatte e burette compatte automatiche da 50 mlPunta di ricambio per buretta, vetro borosilicato incolore 3.3, per burette compatte e burette compatte automatiche da 50 mlBRND11512Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 7.80
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoCapacitàDisponibilitàPrice
- Flacone serbatoio, in LDPE, GL 25