Orders LinkContactUsLinkComponent
Compact automatic burettes, SILBERBRAND
Compact automatic burettes, SILBERBRAND
50 ml, 0,1 ml, 780 mm, 0,10 ± ml
Codice catalogo BRND23830
Nome del fornitore:   Brand
Compact automatic burettes, SILBERBRAND
Codice catalogo BRND23830
Nome del fornitore:  Brand
Compact automatic burettes, SILBERBRAND
Compact automatic burettes, SILBERBRAND
50 ml, 0,1 ml, 780 mm, 0,10 ± ml
Price
SFr. 199.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 5.4, amber burette, amber PE bottle, class B.
  • Modular concept - all components are replaceable
  • Calibrated to deliver 'TD, Ex'
  • White graduations and automatic zeroing
25 ml: Error limit according to class B, DIN EN ISO 385.
50 ml: DIN EN ISO 385, class B.
Informazioni per l'ordine: Please order supports, burette clamps and rubber bellows separately.
Informazioni per l'ordine: Burette supplied with 1000 ml PE reservoir bottle with base and PVC filling tube.
Documents
Specifiche
  • Capacità:
    50 ml
  • Lunghezza:
    780 mm
  • Divisione:
    0,1 ml
  • Tolleranza:
    0,10 ± ml
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Soffietto in gomma a peretta singola, arancione, con valvola e tubo
    Soffietto in gomma a peretta singola, arancione, con valvola e tubo
    BRND23400
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 19.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Capacità
    Disponibilità
    Price
  • Basi per flaconi
    Basi per flaconi
    BRND23728
    1000 ml
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 9.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Capacità
    Disponibilità
    Price
  • Basi per flaconi
    Basi per flaconi
    BRND23725
    500 ml
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 8.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Capacità
    Disponibilità
    Price
  • Flacone serbatoio, in LDPE, marrone, GL 28
    Flacone serbatoio, in LDPE, marrone, GL 28
    BRND130260
    1000 ml
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 10.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Tubo di riempimento di ricambio per tutte le burette automatiche compatte, in PVC
    Tubo di riempimento di ricambio per tutte le burette automatiche compatte, in PVC
    BRND11525
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 5.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • Testa pompa, color ambra, NS 29/32, lunghezza raccordo 185 mm, ugello di Ø est. 7 mm, Boro 3.3
    Testa pompa, color ambra, NS 29/32, lunghezza raccordo 185 mm, ugello di Ø est. 7 mm, Boro 3.3
    BRND23876
    185 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 65.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Capacità
    Divisione
    Disponibilità
    Price
  • Tubi di ricambio per burette, in vetro color ambra
    Tubi di ricambio per burette, in vetro color ambra
    BRND23868
    50 ml
    0,1 ml
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 81.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Capacità
    Divisione
    Disponibilità
    Price
  • Tubi di ricambio per burette, in vetro color ambra
    Tubi di ricambio per burette, in vetro color ambra
    BRND23866
    25 ml
    0,1 ml
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 81.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Punta di ricambio per buretta, vetro borosilicato color ambra 5.4, per buretta compatta e buretta compatta automatica da 25 e 50 ml
    Punta di ricambio per buretta, vetro borosilicato color ambra 5.4, per buretta compatta e buretta compatta automatica da 25 e 50 ml
    BRND11515
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 9.30