Orders LinkContactUsLinkComponent
Compact automatic burettes, SILBERBRAND
25 ml, 0,1 ml, 495 mm, 0,08 ± ml
  BRND23829
 :   Brand
Compact automatic burettes, SILBERBRAND
  BRND23829
 :  Brand
Compact automatic burettes, SILBERBRAND
Compact automatic burettes, SILBERBRAND
25 ml, 0,1 ml, 495 mm, 0,08 ± ml
SFr. 199.00
1 * 1 ST
Borosilicate glass 5.4, amber burette, amber PE bottle, class B.
  • Modular concept - all components are replaceable
  • Calibrated to deliver 'TD, Ex'
  • White graduations and automatic zeroing
25 ml: Error limit according to class B, DIN EN ISO 385.
50 ml: DIN EN ISO 385, class B.
 : Please order supports, burette clamps and rubber bellows separately.
 : Burette supplied with 1000 ml PE reservoir bottle with base and PVC filling tube.
  • Capacità:
    25 ml
  • Lunghezza:
    495 mm
  • Divisione:
    0,1 ml
  • Tolleranza:
    0,08 ± ml
Accessories
  •  
    Descrizione
  • BRND23400
    Soffietto in gomma a peretta singola, arancione, con valvola e tubo
    1 * 1 ST - SFr. 19.90
  •  
    Descrizione
    Capacità
  • BRND23728
    Basi per flaconi
    1000 ml
    1 * 1 ST - SFr. 9.70
  •  
    Descrizione
    Capacità
  • BRND23725
    Basi per flaconi
    500 ml
    1 * 1 ST - SFr. 8.10
  •  
    Descrizione
    Capacità
  • BRND130260
    Flacone serbatoio, in LDPE, marrone, GL 28
    1000 ml
    1 * 1 ST - SFr. 10.70
  •  
    Descrizione
  • BRND11525
    Tubo di riempimento di ricambio per tutte le burette automatiche compatte, in PVC
    1 * 1 ST - SFr. 5.50
  •  
    Descrizione
    Lunghezza
  • BRND23876
    Testa pompa, color ambra, NS 29/32, lunghezza raccordo 185 mm, ugello di Ø est. 7 mm, Boro 3.3
    185 mm
    1 * 1 ST - SFr. 65.00
  •  
    Descrizione
    Capacità
    Divisione
  • BRND23868
    Tubi di ricambio per burette, in vetro color ambra
    50 ml
    0,1 ml
    1 * 1 ST - SFr. 81.60
  •  
    Descrizione
    Capacità
    Divisione
  • BRND23866
    Tubi di ricambio per burette, in vetro color ambra
    25 ml
    0,1 ml
    1 * 1 ST - SFr. 81.60
  •  
    Descrizione
  • BRND11515
    Punta di ricambio per buretta, vetro borosilicato color ambra 5.4, per buretta compatta e buretta compatta automatica da 25 e 50 ml
    1 * 1 ST - SFr. 9.30