Orders LinkContactUsLinkComponent
Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
50 ml, 0,1 ml, 790 mm, 0,05 ± ml
  612-7172
 :   Brand
Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
  612-7172
 :  Brand
Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
50 ml, 0,1 ml, 790 mm, 0,05 ± ml
SFr. 173.00
1 * 1 ST
Borosilicate glass 3.3 bottle, class AS, DE-M marking.
  • Calibrated to deliver 'TD, Ex'
  • Schellbach stripe
  • Detachable stopcock
 : DIN EN ISO 385
 : Please order burette clamps, supports and rubber bellows separately.
 : Supplied as burette tube, stopcock with precision tip, filling tube (PVC) and 1000 ml PE bottle
  • Capacità:
    50 ml
  • Lunghezza:
    790 mm
  • Divisione:
    0,1 ml
  • Tolleranza:
    0,05 ± ml
Accessories
  •  
    Descrizione
  • BRND23400
    Soffietto in gomma a peretta singola, arancione, con valvola e tubo
    1 * 1 ST - SFr. 19.90
  •  
    Descrizione
    Capacità
  • BRND23728
    Basi per flaconi
    1000 ml
    1 * 1 ST - SFr. 9.70
  •  
    Descrizione
  • BRND11525
    Tubo di riempimento di ricambio per tutte le burette automatiche compatte, in PVC
    1 * 1 ST - SFr. 5.50
  •  
    Descrizione
    Capacità
  • BRND23725
    Basi per flaconi
    500 ml
    1 * 1 ST - SFr. 8.10
  •  
    Descrizione
    Lunghezza
  • BRND23875
    Testa pompa, incolore, NS 29/32, lunghezza raccordo 185 mm, ugello di Ø est. 7 mm, Boro 3.3
    185 mm
    1 * 1 ST - SFr. 50.70
  •  
    Descrizione
  • BRND11510
    Punta di ricambio per buretta, vetro borosilicato incolore 3.3, per burette compatte e burette compatte automatiche da 10 ml
    1 * 1 ST - SFr. 7.80
  •  
    Descrizione
  • BRND11805
    Rubinetto di ricambio per buretta, in PTFE
    1 * 1 ST - SFr. 56.90
  •  
    Descrizione
  • BRND11512
    Punta di ricambio per buretta, vetro borosilicato incolore 3.3, per burette compatte e burette compatte automatiche da 50 ml
    1 * 1 ST - SFr. 7.80
  •  
    Descrizione
    Capacità
    Divisione
  • BRND23838
    Tubi di ricambio per burette, AR-Glas®
    50 ml
    0,1 ml
    1 * 1 ST - SFr. 62.20
  •  
    Descrizione
  • BRND11511
    Punta di ricambio per buretta, vetro borosilicato incolore 3.3, per burette compatte e burette compatte automatiche da 25 ml
    1 * 1 ST - SFr. 7.80
  •  
    Descrizione
    Capacità
    Divisione
  • BRND23833
    Tubi di ricambio per burette, AR-Glas®
    10 ml
    0,05 ml
    1 * 1 ST - SFr. 62.20
  •  
    Descrizione
    Capacità
    Divisione
  • BRND23836
    Tubi di ricambio per burette, AR-Glas®
    25 ml
    0,1 ml
    1 * 1 ST - SFr. 62.20
  •  
    Descrizione
    Capacità
  • BRND129055
    Flacone serbatoio, in LDPE, GL 25
    500 ml
    1 * 1 ST - SFr. 5.10
  •  
    Descrizione
    Capacità
  • BRND129060
    Flacone serbatoio, in LDPE, GL 28
    1000 ml
    1 * 1 ST - SFr. 9.00