Orders LinkContactUsLinkComponent
Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
25 ml, 0,05 ml, 785 mm, 0,03 ± ml
Codice catalogo 612-7171
Nome del fornitore:   Brand
Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
Codice catalogo 612-7171
Nome del fornitore:  Brand
Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
25 ml, 0,05 ml, 785 mm, 0,03 ± ml
Price
SFr. 173.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3 bottle, class AS, DE-M marking.
  • Calibrated to deliver 'TD, Ex'
  • Schellbach stripe
  • Detachable stopcock
Certifications: DIN EN ISO 385
Informazioni per l'ordine: Please order burette clamps, supports and rubber bellows separately.
Informazioni per l'ordine: Supplied as burette tube, stopcock with precision tip, filling tube (PVC) and 1000 ml PE bottle
Documents
Specifiche
  • Capacità:
    25 ml
  • Lunghezza:
    785 mm
  • Divisione:
    0,05 ml
  • Tolleranza:
    0,03 ± ml
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Soffietto in gomma a peretta singola, arancione, con valvola e tubo
    Soffietto in gomma a peretta singola, arancione, con valvola e tubo
    BRND23400
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 19.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Capacità
    Disponibilità
    Price
  • Basi per flaconi
    Basi per flaconi
    BRND23728
    1000 ml
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 9.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Tubo di riempimento di ricambio per tutte le burette automatiche compatte, in PVC
    Tubo di riempimento di ricambio per tutte le burette automatiche compatte, in PVC
    BRND11525
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 5.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Capacità
    Disponibilità
    Price
  • Basi per flaconi
    Basi per flaconi
    BRND23725
    500 ml
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 8.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • Testa pompa, incolore, NS 29/32, lunghezza raccordo 185 mm, ugello di Ø est. 7 mm, Boro 3.3
    Testa pompa, incolore, NS 29/32, lunghezza raccordo 185 mm, ugello di Ø est. 7 mm, Boro 3.3
    BRND23875
    185 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 50.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Punta di ricambio per buretta, vetro borosilicato incolore 3.3, per burette compatte e burette compatte automatiche da 10 ml
    Punta di ricambio per buretta, vetro borosilicato incolore 3.3, per burette compatte e burette compatte automatiche da 10 ml
    BRND11510
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 7.80
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Rubinetto di ricambio per buretta, in PTFE
    Rubinetto di ricambio per buretta, in PTFE
    BRND11805
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 56.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Punta di ricambio per buretta, vetro borosilicato incolore 3.3, per burette compatte e burette compatte automatiche da 50 ml
    Punta di ricambio per buretta, vetro borosilicato incolore 3.3, per burette compatte e burette compatte automatiche da 50 ml
    BRND11512
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 7.80
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Capacità
    Divisione
    Disponibilità
    Price
  • Tubi di ricambio per burette, AR-Glas®
    Tubi di ricambio per burette, AR-Glas®
    BRND23838
    50 ml
    0,1 ml
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 62.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Punta di ricambio per buretta, vetro borosilicato incolore 3.3, per burette compatte e burette compatte automatiche da 25 ml
    Punta di ricambio per buretta, vetro borosilicato incolore 3.3, per burette compatte e burette compatte automatiche da 25 ml
    BRND11511
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 7.80
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Capacità
    Divisione
    Disponibilità
    Price
  • Tubi di ricambio per burette, AR-Glas®
    Tubi di ricambio per burette, AR-Glas®
    BRND23833
    10 ml
    0,05 ml
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 62.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Capacità
    Divisione
    Disponibilità
    Price
  • Tubi di ricambio per burette, AR-Glas®
    Tubi di ricambio per burette, AR-Glas®
    BRND23836
    25 ml
    0,1 ml
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 62.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Capacità
    Disponibilità
    Price
  • Flacone serbatoio, in LDPE, GL 25
    Flacone serbatoio, in LDPE, GL 25
    BRND129055
    500 ml
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 5.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Capacità
    Disponibilità
    Price
  • Flacone serbatoio, in LDPE, GL 28
    Flacone serbatoio, in LDPE, GL 28
    BRND129060
    1000 ml
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 9.00