Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
10 ml, 0,02 ml, 775 mm, 0,02 ± ml
Codice catalogo 612-7170
Nome del fornitore: Brand
Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
Codice catalogo 612-7170
Nome del fornitore: Brand
Vai a
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3 bottle, class AS, DE-M marking.
- Calibrated to deliver 'TD, Ex'
- Schellbach stripe
- Detachable stopcock
Certifications: DIN EN ISO 385
Ordering information: Please order burette clamps, supports and rubber bellows separately.
Delivery information: Supplied as burette tube, stopcock with precision tip, filling tube (PVC) and 1000 ml PE bottle
Documents
Brand Volumetric Measurement in the Laboratory
Product Literature
Specifiche
- Capacità:10 ml
- Lunghezza:775 mm
- Divisione:0,02 ml
- Tolleranza:0,02 ± ml
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Soffietto in gomma a peretta singola, arancione, con valvola e tuboSoffietto in gomma a peretta singola, arancione, con valvola e tuboBRND23400Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 19.90
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoCapacitàDisponibilitàPrice
- Basi per flaconi
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Tubo di riempimento di ricambio per tutte le burette automatiche compatte, in PVCTubo di riempimento di ricambio per tutte le burette automatiche compatte, in PVCBRND11525Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 5.50
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoCapacitàDisponibilitàPrice
- Basi per flaconi
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoLunghezzaDisponibilitàPrice
- Testa pompa, incolore, NS 29/32, lunghezza raccordo 185 mm, ugello di Ø est. 7 mm, Boro 3.3Testa pompa, incolore, NS 29/32, lunghezza raccordo 185 mm, ugello di Ø est. 7 mm, Boro 3.3BRND23875185 mmLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 50.70
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Punta di ricambio per buretta, vetro borosilicato incolore 3.3, per burette compatte e burette compatte automatiche da 10 mlPunta di ricambio per buretta, vetro borosilicato incolore 3.3, per burette compatte e burette compatte automatiche da 10 mlBRND11510Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 7.80
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Rubinetto di ricambio per buretta, in PTFE
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Punta di ricambio per buretta, vetro borosilicato incolore 3.3, per burette compatte e burette compatte automatiche da 50 mlPunta di ricambio per buretta, vetro borosilicato incolore 3.3, per burette compatte e burette compatte automatiche da 50 mlBRND11512Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 7.80
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoCapacitàDivisioneDisponibilitàPrice
- Tubi di ricambio per burette, AR-Glas®Tubi di ricambio per burette, AR-Glas®BRND2383850 ml0,1 mlLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 62.20
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Punta di ricambio per buretta, vetro borosilicato incolore 3.3, per burette compatte e burette compatte automatiche da 25 mlPunta di ricambio per buretta, vetro borosilicato incolore 3.3, per burette compatte e burette compatte automatiche da 25 mlBRND11511Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 7.80
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoCapacitàDivisioneDisponibilitàPrice
- Tubi di ricambio per burette, AR-Glas®Tubi di ricambio per burette, AR-Glas®BRND2383310 ml0,05 mlLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 62.20
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoCapacitàDivisioneDisponibilitàPrice
- Tubi di ricambio per burette, AR-Glas®Tubi di ricambio per burette, AR-Glas®BRND2383625 ml0,1 mlLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 62.20
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoCapacitàDisponibilitàPrice
- Flacone serbatoio, in LDPE, GL 25
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoCapacitàDisponibilitàPrice
- Flacone serbatoio, in LDPE, GL 28